Learn More
Sangivamycin, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Sangivamycin |
| Quantità | 1 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H16N2/c1-9-7-17-15-13(11(9)3)5-6-14-12(4)10(2)8-18-16(14)15/h5-8H,1-4H3 |
| Peso formulazione | 236.1313 |