Learn More
- Home
- Products
- Tubing
- Vacuum Tubing
- Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™-C Silicone Tubing
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™-C Silicone Tubing
Codice prodotto. 17963531
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.59 mm
1.6 mm
2 mm
2.4 mm
3.2 mm
4 mm
4.7 mm
4.8 mm
6.4 mm
7.9 mm
9.5 mm
12.7 mm
15.9 mm
19.1 mm
22.2 mm
Pressione massima:
157 psi
16.9 psi
20.1 psi
22.9 psi
24.5 psi
30.8 psi
36.7 psi
40.4 psi
44.7 psi
47.2 psi
56 psi
63.3 psi
67.5 psi
72.1 psi
74.6 psi
82.5 psi
82.7 psi
91.1 psi
94.1 psi
95.5 psi
Overall Length (Metric):
7.5 m
15 m
30 m
Spessore (sistema metrico):
0.79 mm
1.59 mm
2.38 mm
2.5 mm
3 mm
3.18 mm
4.76 mm
6.35 mm
Dimensione della confezione:
15m
210m
30m
7.50m
55 product options available for selection
| Codice prodotto. | Diametro (sistema metrico) interno | Pressione massima | Overall Length (Metric) | Spessore (sistema metrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17963531 | 6.4 mm | 30.8 psi | 30 m | 1.59 mm | 30m |
| 17903491 | 1.6 mm | 56 psi | 30 m | 0.79 mm | 30m |
| 17963491 | 1.6 mm | 82.5 psi | 15 m | 1.59 mm | 30m |
| 17923511 | 1.6 mm | 82.5 psi | 30 m | 1.59 mm | 30m |
| 17923491 | 1.6 mm | 94.1 psi | 30 m | 2.38 mm | 15m |
| 17953491 | 2 mm | 74.6 psi | 30 m | 1.59 mm | 30m |
| 17973481 | 2 mm | 95.5 psi | 15 m | 3.18 mm | 15m |
| 17993571 | 2 mm | 95.5 psi | 30 m | 3.18 mm | 30m |
| 17933591 | 2.4 mm | 67.5 psi | 15 m | 1.59 mm | 30m |
| 17923431 | 2.4 mm | 82.5 psi | 30 m | 2.38 mm | 15m |
| 17943431 | 2.4 mm | 91.1 psi | 30 m | 3.18 mm | 30m |
| 17963431 | 3.2 mm | 56 psi | 15 m | 1.59 mm | 30m |
| 17913581 | 3.2 mm | 56 psi | 30 m | 1.59 mm | 15m |
| 17913481 | 3.2 mm | 72.1 psi | 30 m | 2.38 mm | 30m |
| 17953511 | 3.2 mm | 94.1 psi | 15 m | 4.76 mm | 30m |
| 17953431 | 4 mm | 47.2 psi | 30 m | 1.59 mm | 15m |
| 17943521 | 4 mm | 63.3 psi | 30 m | 2.38 mm | 15m |
| 17933521 | 4 mm | 74.6 psi | 15 m | 3.18 mm | 30m |
| 17923591 | 4.7 mm | 40.4 psi | 30 m | 1.59 mm | 15m |
| 17923441 | 4.7 mm | 56 psi | 15 m | 2.38 mm | 30m |
| 17913531 | 4.8 mm | 40.4 psi | 15 m | 1.59 mm | 15m |
| 17933531 | 4.8 mm | 67.5 psi | 15 m | 3.18 mm | 15m |
| 17943441 | 4.8 mm | 67.5 psi | 30 m | 3.18 mm | 15m |
| 17903441 | 4.8 mm | 82.5 psi | 15 m | 4.76 mm | 30m |
| 17913421 | 1.59 mm | 82.7 psi | 30 m | 2.5 mm | 30m |
| 17943531 | 6.4 mm | 30.8 psi | 15 m | 1.59 mm | 15m |
| 17903531 | 6.4 mm | 44.7 psi | 15 m | 2.38 mm | 15m |
| 17933441 | 6.4 mm | 44.7 psi | 30 m | 2.38 mm | 30m |
| 17923581 | 6.4 mm | 56 psi | 15 m | 3.18 mm | 15m |
| 17943591 | 6.4 mm | 56 psi | 30 m | 3.18 mm | 15m |
| 17963441 | 7.9 mm | 24.5 psi | 15 m | 1.59 mm | 30m |
| 17973531 | 7.9 mm | 36.7 psi | 15 m | 2.38 mm | 15m |
| 17913571 | 7.9 mm | 36.7 psi | 30 m | 2.38 mm | 30m |
| 17983531 | 7.9 mm | 47.2 psi | 15 m | 3.18 mm | 30m |
| 17993441 | 7.9 mm | 47.2 psi | 30 m | 3.18 mm | 30m |
| 17903541 | 7.9 mm | 63.3 psi | 30 m | 4.76 mm | 15m |
| 17913491 | 1.6 mm | 157 psi | 15 m | 3 mm | 15m |
| 17983441 | 9.5 mm | 20.1 psi | 30 m | 1.59 mm | 30m |
| 17903451 | 9.5 mm | 30.8 psi | 15 m | 3.18 mm | 15m |
| 17923541 | 9.5 mm | 30.8 psi | 30 m | 3.18 mm | 30m |
| 17963591 | 9.5 mm | 40.4 psi | 15 m | 3.18 mm | 30m |
| 17963501 | 9.5 mm | 40.4 psi | 30 m | 3.18 mm | 30m |
| 17933451 | 9.5 mm | 56 psi | 30 m | 4.76 mm | 15m |
| 17903461 | 12.7 mm | 22.9 psi | 30 m | 2.38 mm | 30m |
| 17953451 | 12.7 mm | 30.8 psi | 15 m | 3.18 mm | 15m |
| 17943451 | 12.7 mm | 30.8 psi | 30 m | 3.18 mm | 30m |
| 17953551 | 12.7 mm | 44.7 psi | 15 m | 4.76 mm | 15m |
| 17973451 | 12.7 mm | 44.7 psi | 30 m | 4.76 mm | 30m |
| 17943551 | 15.9 mm | 24.5 psi | 15 m | 3.18 mm | 210m |
| 17973541 | 15.9 mm | 24.5 psi | 30 m | 3.18 mm | 15m |
| 17953591 | 15.9 mm | 36.7 psi | 15 m | 4.76 mm | 15m |
| 17993461 | 19.1 mm | 20.1 psi | 15 m | 3.18 mm | 7.50m |
| 17903471 | 19.1 mm | 30.8 psi | 15 m | 4.76 mm | 15m |
| 17973551 | 19.1 mm | 40.4 psi | 7.5 m | 6.35 mm | 15m |
| 17963551 | 22.2 mm | 16.9 psi | 15 m | 3.18 mm | 15m |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 55 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
17963531
Fornitore
Saint Gobain Life Sciences™
N. del fornitore
STHTC2503H
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
649.00€
494.30€ / 30m
Risparmia 154.70€
23% Sconto
Spedizione stimata: 02-09-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Ultra-pure, biopharmaceutical-grade tubing
- In 1/16 in. ID and greater, come with laser marked part numbers and lot codes to provide total product traceability
- 50 or 65 Shore A hardness options
- Unsurpassed surface smoothness
- Ultra-flexible
- Autoclavable and gamma stable
- Temperature range of -62°C to +260°C (-80°F to +500°F)
- Imparts no taste or odors
- Color striping available to differentiate your fluid path
- Available in bulk or custom assemblies and 25, 50, and 100 foot coils
- Meets USP Class VI, European Pharmacopoeia 3.1.9, and FDA criteria
- Applications include: Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.252 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 6.4 mm |
| Materiale | Silicone |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.374 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 9.5 mm |
| Overall Length (English) | 98.4 in. |
| Overall Length (Metric) | 30 m |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.063 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 1.59 mm |
| Da utilizzare con | Pharmaceutical Silicone Tubing |
| Resistance Properties | 250 lbf/in. |
| Colore | Clear |
| Durezza | 50 (Shore A) |
| Flexibility | Flessibile |
| Pressione massima | 30.8 psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 500°F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 260°C |
| Product Type | Tubing |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |