Learn More
Masterflex™ Sanitary PVDF Clamps
Codice prodotto. 11719589
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico) impugnatura:
25.4 to 38.1 mm
50.8 mm
63.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11719589
Marca: Masterflex™ 3181102
Solo null disponibili
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Quantità 1 Ea.
Tipo Clamp
Materiale PVDF
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sanitary Fitting
Dimensioni (sistema metrico) impugnatura 50.8 mm
Resistente alla temperatura (sistema metrico) 138°C