Learn More
R&D Systems™ SANT-1
Codice prodotto. 18085972
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18085972 50 mg 50mg
18054942 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18085972 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 1974/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1501.58€
    1352.40€ / 50mg
    Risparmia 149.18€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibitor of hedgehog (Hh) signaling; antagonizes smoothened activity
SANT-1 is a potent, cell-permeable inhibitor of Sonic hedgehog (Shh) signaling; high affinity antagonist of smoothened activity (KD = 1.2 nM). Inhibits smoothened agonist effects with an IC50 of 20 nM (in Shh-LIGHT2 cells). Has been used in protocols to generate pancreatic β cells from hPSCs.
For more information about how SANT-1 may be used, see our protocol:
Generation of β cells from hPSCs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 304909-07-7
Formula molecolare C23H27N5
Specifica
Materiale o nome chimico SANT-1
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 373.5
Purezza >99%
Peso molecolare 373.50