Learn More
SANT-1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16465597
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16465597 5 mg 5mg
16442858 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16465597 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY100224
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress SANT-1, a potent Smo antagonist, inhibits Hedgehog signaling. SANT-1 shows IC50s of 20 nM and 30 nM in Shh-LIGHT2 and SmoA1-LIGHT2 assay, respectively.
SANT-1, a potent Smo antagonist, inhibits Hedgehog signaling. SANT-1 shows IC50s of 20 nM and 30 nM in Shh-LIGHT2 and SmoA1-LIGHT2 assay, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico SANT-1
Forma fisica Powder
CAS 304909-07-7
Colore White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H27N5
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Informazioni di solubilità DMSO : 62.5 mg/mL (167.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(/C=N/N2CCN(CC3=CC=CC=C3)CC2)C(C)=NN1C4=CC=CC=C4
Molecular Weight (g/mol) 373.49
Peso formulazione 373.49
Percent Purity 99.71%
Grado Research
Research purposes only