Learn More
Santonin, Mikromol™
Codice prodotto. 17931366
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17931366 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17931366 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM2553.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Santonin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico alpha-Santonin
CAS 481-06-1
Nomi componenti o analita alpha-Santonin
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C15 H18 O3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo (3S,3aS,5aS,9bS)-3a,5,5a,9b-tetrahydro-3,5a,9-trimethylnaphtho[1,2-b]furan-2,8(3H,4H)-dione, (-)-Santonin, NSC 4900, Santonin, Semenen, alpha-Santonin, (11S)-6alpha-hydroxy-3-oxo-eudesma-1,4-dien-12-oic acid gamma-lactone, [3S-(3alpha,3aalpha,5abeta,9bbeta)]-3a,5,5a,9b-tetrahydro-3,5a,9-trimethylnaphtho[1,2-b]furan-2,8(3H,4H)-dione, (-)-alpha-Santonin, 1,2,3,4,4a,7-Hexahydro-1-hydroxy-alpha,4a,8-trimethyl-7-oxo-2-naphthaleneacetic acid gamma-lactone
InChI Formula InChI=1S/C15H18O3/c1-8-10-4-6-15(3)7-5-11(16)9(2)12(15)13(10)18-14(8)17/h5,7-8,10,13H,4,6H2,1-3H3/t8-,10-,13-,15-/m0/s1
SMILES C[C@H]1[C@@H]2CC[C@@]3(C)C=CC(=O)C(=C3[C@H]2OC1=O)C
IUPAC Name (3S,3aS,5aS,9bS)-3,5a,9-trimethyl-3a,4,5,9b-tetrahydro-3H-benzo[g][1]benzofuran-2,8-dione
Molecular Weight (g/mol) 246.3
Quantità 100 mg
Peso formulazione 246.1256 g/mol