Learn More
Fisherbrand™ Tubi per pompa Santoprene
Codice prodotto. 10152081 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
9.6 mm
Spessore (sistema metrico):
1.6 mm
2.4 mm
Dimensione della confezione:
15m
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
10152081 1.6 mm 1.6 mm 15m
10777871 3.2 mm 1.6 mm 15m
10529211 4.8 mm 1.6 mm 15m
10509561 4.8 mm 2.4 mm 15m
10060091 6.4 mm 2.4 mm 15m
10786741 6.4 mm 1.6 mm 15m
10203561 8 mm 1.6 mm 15m
10171411 9.6 mm 2.4 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10152081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.45€
    110.63€ / 15m
    Risparmia 63.82€
    36% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use in laboratory and healthcare applications.
  • Can withstand over one hundred cycles of steam autoclaving at 134°C
  • Can withstand five standard hospital sterilisation cycles using ethylene oxide, with no significant physical or chemical effects
  • Can be sterilized using high energy ionising radiation
  • Sterilized at normal irradiation levels, 2Mrad to 3Mrad
  • Can be used instead of traditional pump materials such as neoprene, butyl and, silicone
Specifica
Certificazione/Conformità Class 6
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 1.6 mm
Materiale Santoprene
Overall Length (Metric) 1500 cm
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Da utilizzare con Peristaltic Pump
Quantità confezione 1 Each
Product Type Pump Tubing