Learn More
Thermo Scientific Chemicals Saponin, pract., from Quillaja Saponaria Molina
Codice prodotto. 10157800 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10157800
Marca: Thermo Scientific Chemicals 419231000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 74499-23-3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74499-23-3
Numero MDL MFCD00081981
Specifica
Materiale o nome chimico Saponin
Nota nome pract.
Absorbance (c=20, water) (1 cm cell), (c=20, water) (1 cm cell) at 0nm, 2 max. at 520nm
Colore Red to Tan
pH 3.8 to 4.6 (20% soln.)
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 100 g
Indice di Merck 14, 8365
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in diluted alcohol. 20% Solubility in water
Forma fisica Powder