Learn More
Saponins, MedChemExpress
Descrizione
Saponins (Saponin) is a class of chemical compound of glycosides found in particular abundance in various plant species. In plants, Saponins may serve as anti-feedants, and to protect the plant against microbes and fungi.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Saponins |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 8047-15-2 |
| Colore | Yellow |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | Saponin |
| Informazioni di solubilità | H2O : 33.33 mg/mL (Need ultrasonic) |
| SMILES | [Saponins] |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only