Learn More
Greiner Bio-One Sapphire Pipette Tip, Non-Sterile
Codice prodotto. 17585965
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
200 μL
300 μL
1000 μL
1250 μL
Graduazioni:
0.5, 2, 10 μL
10, 50, 100 μL
200, 500, 1000 μL
200, 500, 1000, 1250 μL
Lunghezza (sistema metrico):
31 mm
51 mm
60.2 mm
82 mm
99 mm
Lunghezza (sistema imperiale):
1.22 in.
2.01 in.
2.37 in.
3.23 in.
3.9 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Graduazioni Lunghezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema imperiale) unitSize
17585965 200 μL 10, 50, 100 μL 51 mm 2.01 in. pezzi 960
17575955 10 μL 0.5, 2, 10 μL 31 mm 1.22 in. pezzi 960
17515975 300 μL 10, 50, 100 μL 60.2 mm 2.37 in. pezzi 960
17575975 1000 μL 200, 500, 1000 μL 82 mm 3.23 in. pezzi 960
17505985 1250 μL 200, 500, 1000, 1250 μL 99 mm 3.9 in. pezzi 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17585965 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 775354
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Greiner Bio-One Sapphire Pipette Tips - Universal fit for all common pipettes, free of detectable DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitors/Pyrogens (Endotoxins), and non-cytotoxic.
  • Universal fit for all common pipettes including multi-channel pipettes
  • Free of detectable DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitors/Pyrogens(Endotoxins)
  • Non-cyctotoxic
  • Accuracy & precision according to ISO 8655
  • Made from highly transparent virgin polypropylene
  • Easy-to-read graduation for quick volume checks
  • Full traceability
  • Manufactured in the EU (Austria) and tested in accordance with international standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 200 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Autoclavable
Modello Standard
Lunghezza (sistema imperiale) 2.01 in.
Lunghezza (sistema metrico) 51 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001; ISO 8655-6; ISO 10993-5
Dichiarazioni di pulizia Free of DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitors/Pyrogens(Endotoxins); Non-cyctotoxic
Da utilizzare con (applicazione) Manual Liquid Handling
Formato Ricarica
Quantità 4800 Pk.
Codice colore Giallo
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Socorex, Brand, Gilson Pipetmax, Eppendorf Reference, Eppendorf Research
Graduato Yes
Product Line Sapphire
Materiale Polipropilene
Graduazioni 10, 50, 100 μL