Learn More
Skytec Sapphire Supreme Gloves
Descrizione
- Cut resistant: Level F (EN 388:2016)
- 18 gauge seamless liner offers flexibility, comfort and high fingertip sensitivity
- HPPE on the inside provides comfort and protection
- Specific metal fiber and Nylon on the outside, fully encapsulated enable extreme cut protection against burrs and sharp edges
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE CAT II, ANSI Cut |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN388, EN 420 |
| Struttura | Seamless Knit |
| Coating Material | Nitrile MicroFoam |
| Colore | Gray, Black |
| Cut Resistance Rating | ANSI A6 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | No |
| Materiale | HPPE, Steel Fiber, Nylon, Nitrile |
| Product Type | Knitted Dipped Glove |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?