Learn More
Sarcosine, TRC
Codice prodotto. 30011147
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011147 25 g 25g
30004363 50 mg 50mg
30008126 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011147 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS14050025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-97-1
Formula molecolare C3 H7 N O2
Molecular Weight (g/mol) 89.09
Sinonimo N-Methylglycine, Sarcosine (8CI), N-Methylglycine, (Methylamino)acetic acid, (Methylamino)ethanoic acid, 2-(Methylamino)acetic acid, Acetic acid, (methylamino)-, Methylglycine, N-Methylaminoacetic acid, Sarcosin, Sarcosinic acid
IUPAC Name 2-(methylamino)acetic acid
SMILES CNCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Sarcosine
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/C3H7NO2/c1-4-2-3(5)6/h4H,2H2,1H3,(H,5,6)
Quantità 25 g
Peso formulazione 89.0477
Percent Purity >95%
Shipping Condition Room Temperature