Learn More
Saridegib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16429637
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16429637 5 mg 5mg
16487088 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16429637 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY16587
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Saridegib is a potent and specific inhibitor of Smoothened (Smo), a key signaling transmembrane protein in the Hedgehog (Hh) pathway.
Saridegib is a potent and specific inhibitor of Smoothened (Smo), a key signaling transmembrane protein in the Hedgehog (Hh) pathway.
Specifica
Materiale o nome chimico Saridegib
CAS 1037210-93-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H48N2O3S
Quantità 5 mg
Sinonimo IPI-926 Patidegib
SMILES CC1=C(C[C@@]2([H])[C@@]3([H])CC[C@@]4([H])[C@]2(C)CC[C@@H](NS(C)(=O)=O)C4)[C@@]3([H])CC[C@@]([C@@H]5C)(C1)O[C@@]6([H])[C@@]5([H])NC[C@@H](C)C6
Molecular Weight (g/mol) 504.77
Peso formulazione 504.77
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only