Learn More
Sarkosyl, Fisher BioReagents
Descrizione
- Sarkosyl is an anionic detergent used for cell lysis during the extraction of RNA
- Also suitable for the solubilization of membrane protein
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sarkosyl |
| Colore | White |
| CAS | 137-16-6 |
| Forma fisica | Solid |
| Punto di fusione | 45°C |
| pH | 7.5 to 8.5 |
| Quantità | 500 g |
| Identificazione | Pass Test |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Intervallo percentuale saggio | ≥95 % |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- N-Lauroylsarcosine sodium salt
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H330-Letale se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.