missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SARM1 Mouse anti-Human, Clone: Sarmy-1, Abnova™

Codice prodotto. 16031126
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 μg
Dimensione della confezione:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16031126 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16031126 Fornitore Abnova N. del fornitore MAB12507.50ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse monoclonal antibody raised against human SARM1.

Specifica

Antigene SARM1
Applicazioni Immunohistochemistry (PFA fixed), Immunoprecipitation
Classificazione Monoclonal
Clone Sarmy-1
Coniugato Unconjugated
Descrizione Mouse monoclonal antibody raised against human SARM1.
Diluizione Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (10 ug/mL) Immunoprecipitation (1:200) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulazione In PBS (10% glycerol, 0.02% sodium azide).
Alias gene FLJ36296/KIAA0524/SAMD2/SARM
Simboli geni SARM1
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant protein corresponding to amino acids 93-292 of human SARM1.
Metodo di purificazione Protein G purification
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 23098
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C. For long term storage store at -80°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Forma Liquid
Isotype IgG2b
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.