Learn More
R&D Systems™ SARS-CoV-2 3CL Protease (YP_009725301.1) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18700707
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18700707 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18700707 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3096
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.00€
    382.20€ / 10µg
    Risparmia 22.80€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gene SARS-CoV-2 3 CL Protease
Numero di accesso YP_009725301.1
Concentrazione 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulazione cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo di inserto 937 bp
ID gene (immissione) 43740578
Alias gene 3 CL Proteinase, 3 C-like main protease, 3 CL-Mpro, COVID-19, M Proteinase, Main Protease, Mpro
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie SARS-CoV-2
Quantità 10 μg