Learn More
Proteintech™ SARS-CoV-2 N protein ELISA Kit
Codice prodotto. 16891656 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Assay Sensitivity:
38 pg/mL
Dimensione della confezione:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Assay Sensitivity unitSize
16891656 38 pg/mL 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16891656 Fornitore Proteintech™ N. del fornitore KE3000796T
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
KE30007 is a solid phase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA)
  • KE30007 is a solid phase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA)
  • The SARS-CoV-2 N protein ELISA kit is to be used to detect and quantify protein levels of endogenous SARS-CoV-2 N protein
  • The assay recognizes human SARS-CoV-2 N protein. An antibody specific for SARS-CoV-2 N protein has been pre-coated onto the microwells
  • The SARS-CoV-2 N protein in samples is captured by the coated antibody after incubation
  • Following extensive washing, another antibody specific for SARS-CoV-2 N protein is added to detect the captured SARS-CoV-2 N protein
  • For signal development, horseradish peroxidase (HRP)-conjugated antibody is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent
  • Solution containing sulfuric acid is used to stop color development and the color intensity which is proportional to the quantity of bound protein is measurable at 450 nm with the correction wavelength set at 630 nm.
Specifica
Numero di accesso NC_045512
Intervallo saggio 375 to 6000 pg/mL
Assay Sensitivity 38 pg/mL
Certificazione/Conformità ISO 13485
Metodo di rilevamento Sandwich ELISA, Double Antibody
Immunoassay Kit Format Coated ELISA Kit
Tipo di campione Plasma, Serum
Substrato DAB
Immunoassay Kit Grade Solid
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Shipping Condition Blue ice
Requisiti di stoccaggio -20°C to +4°C
UniProt ID P0DTC9
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 96TEST SARS-CoV-2 N protein ELISA Kit
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine