Learn More
R&D Systems™ SARS-CoV-2 NSP7 (YP_009725303.1) VersaClone cDNA
Specifica
Specifica
| Gene | NSP7 |
| Numero di accesso | YP_009725303.1 |
| Concentrazione | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulazione | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Tipo di inserto | 268 bp |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Specie | SARS-CoV-2 |
| Linea di prodotti | R&D Systems |
| Quantità | 10 μg |