Learn More
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody (004), HRP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18602418 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18602418 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18602418 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP312734H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1099.46€
    954.45€ / 100µL
    Risparmia 145.01€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Monoclonal specifically detects SARS-CoV-2 Nucleocapsid in SARS-CoV samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene SARS-CoV-2 Nucleocapsid
Applicazioni ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone 004
Coniugato HRP
Formulazione PBS
Alias gene 2019-nCoV N Protein, 2019-nCoV Nucleocapsid Protein, COVID-19 N protein, COVID-19 nucleocapsid protein, Human coronavirus Nucleoprotein, nucleocapsid phosphoprotein, Nucleocapsid protein, Nucleoprotein, ORF9; structural protein, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 Nucleocapsid protein, SARS-CoV-2 N protein, SARSCoV2 Nucleoprotein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Nucleocapsid Protein
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Virology Bacteria and Parasites
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 43740575
Target Species SARS-CoV
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus