Learn More
SARS-CoV-2 Nucleoprotein Rabbit anti-Virus, Biotin, Clone: 75G5a, Invitrogen™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  Thermo Scientific MA537454
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 17107048
  • 466.00€ / 20µL
Spedizione stimata: 17-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
SARS-CoV-2 Nucleoprotein Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Nucleoprotein in Virus samples. It is validated for ELISA
Specifica
Specifica
SARS-CoV-2 Nucleoprotein
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
Rabbit
Protein A
RUO
Virus
Antibody
IgG1 κ
ELISA
75G5a
Biotin
Coronavirus; COVID; COVID 19; COVID19; COVID-19; SARS; SARS Coronavirus; SARS CoV; SARS CoV2; SARS CoV-2; SARS NP
SARS-CoV-2 nucleoprotein (NP) specific peptide.
20 μL
Primary
2-8°C