missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (75G5a), Biotin, Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
512.00€ - 1204.00€
Specifica
Antigene | SARS-CoV-2 Nucleocapsid |
---|---|
Clone | 75G5a |
Concentrazione | 0.5 mg/mL |
Applicazioni | ELISA |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17107048
|
Thermo Scientific
MA537454 |
20 μL |
512.00€
20µL |
Spedizione stimata: 20-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17126798
|
Thermo Scientific
MA537206 |
200 μL |
1204.00€
200µL |
Spedizione stimata: 20-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Recombinant Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Nucleocapsid in Virus samples. It is validated for ELISA.Specifica
SARS-CoV-2 Nucleocapsid | |
0.5 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.02% sodium azide | |
COVID19 Nucleocapsid; COVID-19 nucleocapsid; COVID19 Spike nucleocapsid; SARS-CoV-2 N | |
N | |
IgG κ | |
Protein A | |
Antibody |
75G5a | |
ELISA | |
Biotin | |
Rabbit | |
Virus | |
P0DTC9 | |
43740575 | |
SARS-CoV-2 nucleoprotein (NP) specific peptide. | |
Primary | |
4° C | |
N |