missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACROBiosystems SARS-CoV-2 S1 protein NTD (L18F, D80A, D215G, 242-244del, R246I), His Tag
418.06€ - 3004.78€
Specifica
Peso molecolare | 34.3 kDa |
---|---|
Sorgente | SARS-CoV-2 S1 protein NTD, His Tag (S1D-C52Hc) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 13 - Leu 303 (Accession # QHD43416.1). |
Immunogeno | Ser 13 - Leu 303 |
Requisiti di stoccaggio | -20°C |
Alias gene | S1 protein NTD,Spike protein S1 NTD,BetaCoV S1-NTD,COVID-19 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17236450
|
ACROBiosystems
S1D-C52HC-1MG |
1 mg |
3004.78€
1mg |
Spedizione stimata: 30-04-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17226450
|
ACROBiosystems
S1D-C52HC-100UG |
100 μg |
418.06€
100µg |
Spedizione stimata: 30-04-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
It's been reported that Coronavirus can infect the human respiratory epithelial cells through interaction with the human ACE2 receptor. The spike protein is a large type I transmembrane protein containing two subunits, S1 and S2. S1 mainly contains a receptor binding domain (RBD), which is responsible for recognizing the cell surface receptor. S2 contains basic elements needed for the membrane fusion.The S protein plays key parts in the induction of neutralizing-antibody and T-cell responses, as well as protective immunity.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 34.3 kDa.Specifica
34.3 kDa | |
Ser 13 - Leu 303 | |
S1 protein NTD,Spike protein S1 NTD,BetaCoV S1-NTD,COVID-19 | |
Unconjugated | |
His Tag | |
Powder |
SARS-CoV-2 S1 protein NTD, His Tag (S1D-C52Hc) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 13 - Leu 303 (Accession # QHD43416.1). | |
-20°C | |
S1 protein NTD | |
SARS-CoV-2 | |
HEK293 | |
Viral Proteins |