Learn More
Sartorius Sartolab P20 Plus
BIOPHARMA
Codice prodotto. 18508074 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.45 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Dimensione della confezione
18508074 0.45 μm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18508074 Fornitore Sartorius N. del fornitore 18076N
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Pressure filtration unit with prefilter for the clarification of particle-high-loaded solutions ranging from 100 ml to 5 L.
  • It features hose barb inlet and a hose barb outlet
  • Includes a 0.45 μm polyethersulfone (PES) membrane
  • Available in a package containing 100 non-sterile pieces
  • Recommended for difficult-to-filter solutions like media that contains serum
  • Highest flow rates with a large surface of filtration (20 cm²)
  • No loss of protein with a low binding membrane
  • Low dead volume due to an optimized membrane support
  • Versions available with a prefilter for high particle load solutions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso Single-use
Tipo di filtro Prefilter
Materiale Polycarbonate
Materiale (membrana) PES
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 20 cm²
Tipo Filter units
Volume (sistema metrico) 1.2 mL
Diametro (sistema metrico) 61 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sartolab P20
Volume del campione 10 L