Learn More
Sartorius Sartolab RF 50
BIOPHARMA
Codice prodotto. 17961003 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.22 μm
0.45 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Dimensione della confezione
17961003 0.45 μm pezzi 96
17542075 0.22 μm pezzi 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17961003 Fornitore Sartorius N. del fornitore 180F01E8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    608.00€
    399.50€ / pezzi 96
    Risparmia 208.50€
    34% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Sartolab RF 50, PES Vacuum Filtration Units are designed for the sterile filtration of samples up to 50 mL.
  • Highest flow rates with a large filtration surface
  • No loss of protein with a low protein affinity membrane
  • Low hold-up volume due to an optimized membrane support
  • Minimized risk of contamination with a complete ready-to-use unit
  • Can be used as a stand-alone system or with the Sartolab™ Multistation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso Single-use
Tipo di filtro Vacuum Filter
Materiale Polystyrene
Materiale (membrana) PES
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema metrico) 50 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) MultiStation
Volume del campione 50 mL