Learn More
Sartorius Sartolab™ Single-Use Polystyrene Storage Bottle
BIOPHARMA
Codice prodotto. 17434412 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume del campione:
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume del campione Dimensione della confezione
17434412 1000 mL pezzi 12
17404412 150 mL pezzi 12
17414412 250 mL pezzi 12
17424412 500 mL pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17434412 Fornitore Sartorius N. del fornitore 18025E
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Sartorius Sartolab single-use polystyrene bottles for storage of media, buffers, and other aqueous solutions.
  • The bottles can be used with all Sartolab™ RF | BT vacuum filtration units with a 45 mm neck size
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso Single-use
Materiale Polystyrene
Materiale (membrana) Polystyrene
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sartolab
Volume del campione 1000 mL