Learn More
Sartorius Qualitative Grade 293 Filter Papers
Marca:  Sartorius FT-3-211-125
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10225801
  • 14.27€ / pezzi 100
Spedizione stimata
27-04-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Made of refined pulp and cotton linters with an > 95% α-cellulose content. Ash content < 0,1% according to DIN 54370. Wet-strengthened.
Specifica
Specifica
100 per pack
1 to 2μm
293
0.15mm
300 sec.
125mm
Disc