Learn More
Sartorius Qualitative Grade 37/N Filter Papers
This paper grade is generally used for analytical and technical purposes. It has a fast flow rate due to its structure.
18.90€ - 26.30€
Specifica
Formato | Disc |
---|---|
Velocità di filtraggio | 4 sec. |
Grado | 37/N |
Quantità | 50/Pk. |
Spessore (sistema metrico) | 0.5 mm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11790496
|
Sartorius
FT-3-480-150 |
150 mm |
26.30€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15942950
|
Sartorius
FT-3-480-110 |
110 mm |
18.90€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Made of refined pulp and cotton linters with an > 95% α-cellulose content. Ash content between 0.1 - 0.15%. Wet-strengthened.Specifica
Disc | |
37/N | |
0.5 mm |
4 sec. | |
50/Pk. |