Learn More
Sartorius Quantitative Grade 388 Filter Papers
These filter papers are used for quantitative and gravimetric analyses as well as for pressure or vacuum filtration. They are made out of 100 % cotton linters with an α-cellulose content of > 98 % and are acid-washed to make the papers ashless and achieve high purity.
12.30€ - 336.00€
Specifica
Codice colore | Black |
---|---|
Formato | Disc |
Particle Retention | 10 to 15 μm |
Velocità di filtraggio | 10 sec. |
Grado | 388 |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15982840
|
Sartorius
FT-3-101-400 |
400 mm |
336.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10460473
|
Sartorius
FT-3-101-185 |
185 mm |
89.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10046261
|
Sartorius
FT-3-101-240 |
240 mm |
276.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10547251
|
Sartorius
FT-3-101-150 |
150 mm |
59.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10517441
|
Sartorius
FT-3-101-125 |
125 mm |
41.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10233861
|
Sartorius
FT-3-101-110 |
110 mm |
35.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10395311
|
Sartorius
FT-3-101-090 |
90 mm |
25.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15952840
|
Sartorius
FT-3-101-050 |
50 mm |
12.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10305561
|
Sartorius
FT-3-101-055 |
55 mm |
12.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10243811
|
Sartorius
FT-3-101-070 |
70 mm |
16.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10692712
|
Sartorius
FT-3-101-047 |
47 mm |
12.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10726092
|
Sartorius
FT-3-101-045 |
45 mm |
12.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Quantitative Grade 388 Filter Papers
- Ash-free (ash content ≤ 0.01 % according to DIN 540370)
- Wet-strengthened
- Color-coded box for easy selection
Specifica
Black | |
10 to 15 μm | |
388 | |
0.21 mm |
Disc | |
10 sec. | |
100/Pk. |