Descrizione
arium™ bag is made up of S71 Film and used in arium™ bagtanks.Unlike other typical water tanks, the arium™ bag protects the users, in that cleaning processes with dangerous chemicals are avoided.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 20 L |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Arium Bagtank System |
| Tipo | Bag |
| Materiale | S71 Film |
| Larghezza (sistema metrico) | 16.6 cm |
| Altezza (sistema metrico) | 86.5 cm |
| Profondità (sistema metrico) | 43.7 cm |