Learn More
Sartorius arium™ Distribution Pump
Codice prodotto. 14861372 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Profondità (sistema imperiale):
8.5 in.
Requisiti elettrici:
230 V 50 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Profondità (sistema imperiale) Requisiti elettrici Dimensione della confezione
14861372 8.5 in. 230 V 50 Hz Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 14861372 Fornitore Sartorius N. del fornitore H2OADP20
Spedizione stimata: 29-10-2026
Optional additional pump for use with 20L arium™ Bagtank
An optional additional pump for a 20l bagtank
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura ambiente 35°C
Da utilizzare con (apparecchiatura) Arium Bagtank 20 L
Tipo Distribution Pump
Classe di protezione IP 20
Dimensioni (L x P x A) 78.7 x 4.33 x 5.8 in. (200 x 11 x 14.8 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 78.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 200 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.33 in.
Larghezza (sistema metrico) 11 cm
Altezza (sistema imperiale) 5.8 in.
Altezza (sistema metrico) 14.8 cm
Profondità (sistema imperiale) 8.5 in.
Profondità (sistema metrico) 21.6 cm
Peso (sistema imperiale) 6.3 lb.
Peso (sistema metrico) 2.9 kg
Requisiti elettrici 230 V 50 Hz
Tensione 220 V
Frequenza 50 Hz