Learn More
Beskrivning
Innehåller
- Alkaline cleaner HEDTA, ethanolamine, triethanolamine
- Acidic cleaner HEDTA, phosphoric acid, citric acid
- Effective removal of scaling and metal fouling
- Elimination of organic compounds
- Dispersion of colloids
- Stable pH values
- Gentle on materials
Specifikationer
Specifikationer
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Water System |
| Tipo | Arium™ RO-Module Cleaning Set |
| Include | Alkaline cleaner HEDTA, Ethanolamine, Triethanolamine, Acidic cleaner HEDTA, Phosphoric Acid, Citric Acid |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- arium RO cleaning set
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: diammonium citrate
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?