Learn More
Sartorius arium™ UV Lamp
Codice prodotto. 10613990 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Arium Water Purification System
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
10613990 Arium Water Purification System Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10613990 Fornitore Sartorius N. del fornitore 611CEL1
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Specially designed for arium™ pro 611UV and 611VF laboratory water purifications systems
  • Dual UV radiation at 254 nm and 184 nm wavelengths
  • Used as an bactericide or organic compound breakdown tool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Arium Water Purification System
Tipo Lamp