Learn More
Sartorius™ Sartorius Ash-free Color Coded Quantitative Filter Papers, Grade 388
Used for quantitative and gravimetric analyses as well as for pressure or vacuum filtration
69.30€ - 720.00€
Specifica
Materiale Cotton Linters, Refined Pulp
Particle Retention 12 to 15 μm
Velocità di filtraggio 10μm/sec.
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for quantitative analysis, Buchner funnels, pressure or vacuum filtration
Grado 388
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Descrizione Formato Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Formato Prezzo Quantità e disponibilità  
10756282
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
FT-4-101-185
185 mm dia. Folded
102.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10788772
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
FT-4-101-125
125 mm dia. Folded
69.30€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10381662
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
FT-2-101-580580
580 x 580 mm Sheet
720.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10092331
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
FT-4-101-150
150 mm dia. Folded
83.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10265751
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
FT-4-101-240
240 mm dia. Folded
159.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11781365
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
FT-4-101-110
110 mm dia. Folded
69.30€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made of 100 % cotton linters
  • Ash-free (ash content ≤0.01 % according to DIN 540370)
  • Wet-strengthened
  • Color-coded box for easy selection
Specifica
Specifica
Cotton Linters, Refined Pulp
10μm/sec.
388
0.21 mm
12 to 15 μm
Suitable for quantitative analysis, Buchner funnels, pressure or vacuum filtration
100/Pk.
Quantitative Filter Paper