Descrizione
RS-232 cables in a variety of lengths
Per l'uso con bilance Sartorius.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bilancia CPA, bilancia con memoria estesa, bilanci |
| Tipo di collegamento | RS232 a 25 pin a USB |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6.6 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 6.6 piedi |
| Tipo | Cavo: da RS-232 a USB |