Learn More
Sartorius Balance Density Determination Kits
Codice prodotto. 15229134 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Bilancia CPA
Bilancia Cubis™; per moduli di pesatura con
Bilancia di precisione Extend ED, LA, LP
Linea di prodotti:
Cubis I
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Linea di prodotti Dimensione della confezione
15229134 Bilancia Cubis™; per moduli di pesatura con Cubis I Pezzo
10131371 Bilancia CPA - Pezzo
10603932 Bilancia di precisione Extend ED, LA, LP - Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15229134 Fornitore Sartorius N. del fornitore YDK01MS
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Use with Sartorius balances to determine the density of solids and liquids
Contenuto di tutti i kit
  • 2 becher (7°mm e 55°mm di diametro)
  • Telaio a barre
  • Termometro con clip di fissaggio
  • Piombo in vetro
  • Setaccio per l'immersione di campioni (complessivo per aggancio piatto)
  • Supporto per campioni (complessivo per aggancio piatto)
  • Piattaforma in metallo
Contenuto del kit CPA
  • Guarnizione per modelli ME
  • Disco di compensazione per modelli ME235S/P, ME254S
  • 3 adattatori
Contenuto dei kit Cubis
  • Adattatore per modelli LA/LP con schermatura per bilancia analitica
Contenuto del kit ED esteso
  • Adattatori per modelli LA/LP: 1 con e 1 senza schermatura per bilancia analitica
  • Disco di compensazione per modelli LA/LP2300D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bilancia Cubis™; per moduli di pesatura con
Da utilizzare con (applicazione) Determinazione della densità di solidi e liquidi
Include 2 becher (diam. 7 mm e 55 mm), telaio per barra, t
Linea di prodotti Cubis I
Tipo Density Determination Kit