Learn More
Sartorius Arium™ Comfort Pre-Filter
Codice prodotto. 15744595 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Arium™ Comfort I and II
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15744595 Arium™ Comfort I and II Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15744595 Fornitore Sartorius N. del fornitore H2OCPFCO1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    436.72€
    378.00€ / pezzi 1
    Risparmia 58.72€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Arium™ Comfort Pre-Filter for Arium™ comfort water systems.
  • Pre-filter consisting of high efficient activated carbon combined with a process optimizing catalyst
  • Removes reliable oxidizing agents, heavy metals and particular impurities
  • For intended use with: Arium™ Comfort I Arium™ Comfort II
  • Qty. 1 Unit/Pack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Arium™ Comfort I and II
Tipo Pre-treatment Cartridge