Learn More
Sartorius Pipettatori elettronici PICUS™ a 12 canali
Reduces risk of repetitive strain injury. Sartorius PICUS™ 12-Channel Electronic Pipet ensures the most accurate, precise and reliable results due to advanced DC-motor concept and built-in error control.
1860.00€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Numero di canali 12
Product Line PICUS™
Programmabilità Yes
Tipo Electronic Pipette
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Colore Volume (sistema metrico) Incrementi Precisione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Volume (sistema metrico) Incrementi Precisione Prezzo Quantità e disponibilità  
12617854
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
735491
Viola 50 - 1200 μl 1 μl 1.00 - 0.20
1860.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
13223029
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
735421
Grigio da 0.2 a 10 μl 0.02 μl 3.00 - 0.50 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
13476368
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
735461
Orange 10 to 300 μL 0.2μL 1.00 to 0.20 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
13233029
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
735441
Yellow 5 to 120 μL 0.1μL 1.50 to 0.20 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Light and small electronic pipet ensures an optimal working posture and offers comfortable pipeting. New ergonomic design protects from RSI (repetitive strain injury) and eases workload in long pipetting series. Provides more reliable results with a new generation technology and error control system.
  • Helps prevent repetitive strain injury (RSI) due to lightweight, ergonomic design and electronic tip ejection
  • Ensures the most accurate, precise and reliable results due to advanced DC-motor concept and built-in error control
  • Saves time with extremely fast one-hand adjustment, a unique built-in microplate tracker and easy programmability
  • Adjustment wheel for scrolling menus, adjusting volume and controlling manual pipetting
  • Variety of pipetting modes in user friendly interface including memory places for favorite programs
  • Unique Tracker in conjunction with pipetting, reverse pipetting and multi dispensing modes to help microplate work
  • Adjustment possible for 1-point, 2-points and 3-points
  • Easy maintenance of lower parts with GLP information integrated in software for service and calibration
  • Safe-Cone filters in all models >10 μL to prevent contamination
  • Autoclavable lower parts in all models (excluding 1200 μL model)
  • Compatible with electronic pipet charging systems, charging stand for one pipet and charging carousel for four pipets
  • Direct charging option with micro USB cable
  • Delivered without USB AC adapter (available separately)
Specifica
Specifica
Autoclavable
PICUS™
Electronic Pipette
ciascuno
12
Yes
Ergonomico
2 anni