Learn More
- Home
- Products
- Filters and Filtration
- Filtration Membrane Discs
- Sartorius Filtri a membrana in acetato di cellulosa
Sartorius Filtri a membrana in acetato di cellulosa
Codice prodotto. 10189130 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti| Codice prodotto. | Dimensione del poro | Diametro (sistema metrico) | Quantità | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10189130 | 0.8 μm | 47 mm | 100/conf. | pezzi 100 |
| 10466551 | 0.8 μm | 13 mm | 100/conf. | pezzi 100 |
| 10314021 | 0.8 μm | 50 mm | 100/conf. | pezzi 100 |
| 10271601 | 0.8 μm | 25 mm | 100/conf. | pezzi 100 |
| 15912450 | 0.8 μm | 90 mm | 100/Pk. | pezzi 100 |
| 10692392 | 0.65 μm | 47 mm | 100/conf. | pezzi 100 |
| 10674532 | 0.65 μm | 50 mm | 100/conf. | pezzi 100 |
| 10313401 | 0.45 μm | 100 mm | 25/conf. | pezzi 25 |
| 10154221 | 0.45 μm | 30 mm | 100/conf. | pezzi 100 |
| 10788701 | 0.45 μm | 50 mm | 100/conf. | pezzi 100 |
| 10796881 | 0.45 μm | 13 mm | 100/conf. | pezzi 100 |
| 10475021 | 0.45 μm | 25 mm | 100/conf. | pezzi 100 |
| 10739091 | 0.45 μm | 90 mm | 25/conf. | pezzi 25 |
| 12942661 | 0.45 μm | 85 mm | 100/conf. | pezzi 100 |
| 10788511 | 0.45 μm | 47 mm | 100/conf. | pezzi 100 |
| 12932661 | 0.45 μm | 47 mm | 100/conf. | pezzi 100 |
| 10422951 | 0.2 μm | 13 mm | 100/conf. | pezzi 100 |
| 10709671 | 0.2 μm | 25 mm | 100/conf. | pezzi 100 |
| 10622042 | 0.2 μm | 30 mm | 100/conf. | pezzi 100 |
| 10746981 | 0.2 μm | 47 mm | 100/conf. | pezzi 100 |
| 10612561 | 0.2 μm | 50 mm | 100/conf. | pezzi 100 |
| 10528001 | 0.2 μm | 90 mm | 25/conf. | pezzi 25 |
| 10255511 | 1.2 μm | 100 mm | 25/conf. | pezzi 25 |
| 10715902 | 1.2 μm | 25 mm | 100/conf. | pezzi 100 |
| 10281981 | 1.2 μm | 47 mm | 100/conf. | pezzi 100 |
| 10620183 | 5.0 μm | 47 mm | 100/conf. | pezzi 100 |
| 10173701 | 5.0 μm | 25 mm | 100/conf. | pezzi 100 |
| 10707751 | 0.65 μm | 25 mm | 100/conf. | pezzi 100 |
Descrizione
Combines high flow rates and thermal stability with very low adsorption characteristics. Sartorius Cellulose Acetate Membrane Filters are excellently suited for use in pressure filtration devices. Non-sterile filters in a variety of diameters and pore sizes are bulk-packed to save money and space.
- Ideali per conta delle colonie, test delle particelle, microscopia e test di sterilità
- Filtri a membrana CA di alta qualità per l’utilizzo in dispositivi di filtrazione a pressione
- Disponibili con diverse dimensioni dei pori da 0.2 μm a 5.0 μm
- I filtri da 0.2 μm sono lo standard per il filtraggio sterile delle soluzioni acquose, come terreni nutritivi, tamponi e siero
- I filtri da 5 μm possono essere usati come prefiltri per trattenere le particelle grossolane, permettendo il passaggio dei microrganismi attraverso di essi
- Filtri bianchi, non sterili senza griglie in una vasta gamma di diametri (da 13 a 100 mm)
- Possono essere sterilizzati mediante autoclavaggio a 121°C o 134°C; irradiazione gamma a 25 kGy, calore secco o ossido di etilene
I risultati delle pubblicazioni sull’assorbimento sono difficili da correlare, in quanto sono stati usati metodi di rilevamento, condizioni e sostanze diversi e le membrane sono state testate senza precedente sterilizzazione.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Bianco |
| Monouso | Single-use |
| Tipo di filtro | Membrane Filter |
| Formato | Disc |
| Materiale | Acetato di cellulosa |
| Materiale (membrana) | Cellulose Acetate |
| Dimensione del poro | 0.8 μm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l’uso in dispositivi di filtrazione a pressione; filtrazione sterile della soluzione. |
| Idrofobicità | Idrofilo |
| Quantità | 100/conf. |
| Spessore (sistema metrico) | 120 μm |
| Tipo | Membrane Filter |
| Diametro (sistema metrico) | 47 mm |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |