Learn More
Sartorius Concentratori centrifughi inversi Vivaspin™ Filtrate
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10323731 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
20 kDa
300 kDa
5 kDa
5, 10, 30, 50, and 100 kDa
Materiale (membrana):
Cellulose Triacetate
Cellulose Triacetate, PES
PES
Triacetato di cellulosa
Dimensione della confezione:
pezzi 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. MWCO Materiale (membrana) unitSize
10323731 10 kDa Cellulose Triacetate pezzi 12
11785525 5, 10, 30, 50, and 100 kDa Cellulose Triacetate, PES pezzi 12
10333731 100 kDa PES pezzi 12
10139470 5 kDa Cellulose Triacetate pezzi 12
10212131 20 kDa Triacetato di cellulosa pezzi 12
10778821 300 kDa PES pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10323731 Fornitore Sartorius N. del fornitore 13239E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.25€
    94.90€ / pezzi 12
    Risparmia 4.35€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per rimuovere le proteine da campioni difficili da filtrare, compreso sangue intero. I concentratori a centrifuga inversi Sartorius Vivaspin™ Filtrate eseguono l'ultrafiltrazione centrifuga in direzione opposta alla forza centrifuga per una preparazione facile e veloce di ultrafiltrati privi di proteine. Membrane in PES e CTA per 5,000 - 300,000 Dalton MWCO.
Offered with multiple MWCOs and two membrane options:
  • Cellulose triacetate (CTA) features high hydrophilicity and very low non-specific binding.
  • Cast without a support that could bind filtered solutes, these membranes are ideal where high target molecule recovery from the filtrate is important.
  • Polyethersulfone (PES) membranes exhibit low fouling characteristics,
  • Have a uniform surface, devoid of hydrophobic or hydrophillic interactions, offering excellent protein recoveries for most solutions.
Typical applications for Vivaspin™ Filtrate include:
  • Sample preparation for free drug
  • Metabolite or hormone analyses
  • Sample deproteinization
  • Separation of proteins from low molecular weight substances in biological samples
  • Sample capacity of 0.5 to 2.5 mL
  • May be used in fixed angle or swing bucket rotors, accepting standard conical or flat bottom 15 mL centrifuge tubes
  • Typically filter 90% of the initial sample volume in 30 minutes
  • Avoid premature membrane blockage by particle loaded samples
  • Retrieve the ultrafiltrate immediately after centrifugation without any disassembly
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso Single-use
Tipo di filtro Ultrafiltration
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge
Materiale (membrana) Cellulose Triacetate
MWCO 10 kDa
Volume del campione 2.5 mL
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Small volume centrifugal ultrafiltration of biological samples
Forza max 2000xG (Fixed Angle Rotor); 2500xG (Swinging Bucket Rotor)
Quantità 12 Pk.
Tipo Centrifugal Ultrafilter
Volume (sistema metrico) 0.5 to 2.5 mL
Lunghezza (sistema metrico) 93 mm
Diametro (sistema metrico) 14 mm