missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Cubis™ Essential Analytical Balances
The right choice for users without complex operations who primarily want to perform ultra-precise weighing
6680.00€ - 7670.00€
Specifica
Leggibilità | 0.1 mg |
---|---|
Tempo di stabilizzazione | ≤ 3 sec. |
Tipo | Analytical Balance |
Larghezza (sistema metrico) vaschetta | 85 x 85 mm |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Leggibilità | Tempo di stabilizzazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Leggibilità | Tempo di stabilizzazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15354278
|
Sartorius
MSE324S-ED15 |
MSE324S-ED15 | 0.1 mg | ≤ 3 sec. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15374278
|
Sartorius
MSE224S-ED15 |
MSE224S-ED15 | 0.1 mg | ≤3 sec. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Caratteristiche
- Grande display Cubis MSE a cristalli liquidi ad alto contrasto
- Guida ai menu intuitiva con istruzioni passo-passo concise
- Tasti strutturati in modo semplice per una precisa attivazione delle funzioni
- Supporto software per il livellamento rapido
- Tecnologia con sistema di pesatura robusto e monolitico per risultati di misurazione affidabili
- Facile calibrazione con isoCAL (funzione di regolazione / calibrazione automatica interna)
- Ampi piatti di pesata rettangolari
- Interfacce dati: USB e RS232C; 3 porte opzionali disponibili come accessorio (Bluetooth, PS/2, RS232C)
- Scelta tra 13 bilance da laboratorio Cubis premium preconfigurate, incluse bilance semimicro, analitiche, di precisione e a elevata capacità
Protezioni anticorrente
- I modelli semimicro e analitico (14-559-000,001 , 002) includono protezioni anticorrente con elevata stabilità meccanica e agevoli e silenziose porte scorrevoli.
- Assenza di telaio per un facile accesso al piatto di pesata.
- Protezione dalle influenze elettrostatiche mediante un rivestimento conduttivo
Applicazioni
Conversione delle unità, funzione di calibrazione/regolazione automatica isoCAL, determinazione della densità (solo metodo a spinta idrostatica), calcoli, media, formulazione netto/totale, pesatura in percentuale, conteggio,
totalizzazione
Specifica
0.1 mg | |
≤ 3 sec. | |
Analytical Balance | |
85 x 85 mm |