Learn More
Sartorius Cubis™ MSE Precision Balance without Draft Shield
For users who need to weigh with the highest accuracy, but have lower needs in terms of complexity of a weighing process and data management.
3263.00€ - 7233.00€
Specifica
Interfaccia di automazione | Pulsanti |
---|---|
Certificazione/Conformità | ISO, FDA/USP, GxP |
Tipo di collegamento | RS232 a 25 pin, RS232 a 9 pin, Bluetooth, porta PS |
Tipo di display | LCD |
Include | Adattatore CA, parapolvere, manuale |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità | Leggibilità | Tempo di stabilizzazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità | Leggibilità | Tempo di stabilizzazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10460295
|
Sartorius
MSE8202S-000-D0 |
8202S | 8.2 kg | 10 mg | ≤1 sec. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15543775
|
Sartorius
MSE8202S-000-D0 |
8202S | 8.2 kg | 10 mg | ≤1 sec. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11848531
|
Sartorius
MSE10202S-000-D0 |
10202S | 10.2 kg | 10 mg | ≤1 sec. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10556085
|
Sartorius
MSE12201S-000-D0 |
12201S | 12.2 kg | 100 mg | ≤1 sec. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10288214
|
Sartorius
MSE8201S-000-D0 |
8201S | 8.2 kg | 100 mg | ≤1 sec. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10534945
|
Sartorius
MSE6202S-000-D0 |
MSE6202S | 6.2 kg | 10 mg | 1 sec. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10207744
|
Sartorius
MSE6202P-000-D0 |
MSE6202P | 1.5, 3, 6.2 kg | 10, 20, 50 mg | 1 sec. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10004574
|
Sartorius
MSE5201S-000-D0 |
MSE5201S | 5.2 kg | 10 mg | 0.8 sec. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10647065
|
Sartorius
MSE4202S-000-D0 |
MSE4202S | 4.2 kg | 10 mg | 0.8 sec. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10339844
|
Sartorius
MSE1202S-000-D0 |
MSE1202S | 1.2 kg | 10 mg | 0.8 sec. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10676865
|
Sartorius
MSE2202S-000-D0 |
MSE2202S | 2.2 kg | 10 mg | 0.8 sec. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descripción
Le bilance con carica dall'alto MSA fanno parte della serie di apparecchiature modulari Cubis, dotate di una cella di pesatura monolitica di seconda generazione finemente lavorata per una maggiore precisione e una risposta estremamente veloce per ottenere risultati rapidi con eccellente ripetibilità. Cubis è la prima e unica bilancia che controlla, esegue e documenta automaticamente l'esatto livellamento. Possibilità di personalizzazione per soddisfare specifiche applicazioni di laboratorio e far fronte ai più severi requisiti oltre alla possibilità di scegliere il modulo di pesatura e la schermatura per permettere all'utente di effettuare esclusivamente un investimento mirato.
- Offre il massimo livello di sicurezza grazie ad un'affidabilità senza compromessi dei risultati di pesatura e alla conformità agli standard
- I tempi ridotti necessari per la pesatura si traducono in tempo guadagnato — per ogni singola misurazione
- Dotata di serie di Q-Level, la funzione di livellamento motorizzata automatica — offre un valido supporto per garantire sempre il livellamento della bilancia (i modelli da >6.2 kg guidano l'operatore quando è necessario eseguire il livellamento)—Messaggi di testo interattivi (in tempo reale) guidano l'utente per un posizionamento rapido e corretto della livella, indicando il piede da ruotare e la relativa direzione
- Dispone della funzione isoCAL, una funzione di regolazione/taratura completamente automatica
- Q-Pan: Riduce automaticamente gli errori di caricamento decentrato per una precisione ottimale della pesatura
- Interfacce quali: Bluetooth™ (wireless), RSC a 9 pin 232 con porta PS2 (per il collegamento di una tastiera o di uno scanner di codici a barre) o una porta RSC a 25 pin 232 aggiuntiva sono disponibili come opzione
- Senza schermatura
- Protezione da polvere e acqua
- Offre un'ampia selezione di accessori per maggiori opzioni
- Dimensioni piatto: 206 x 206 mm (ad eccezione del modello 5202S che misura 140 x 140 mm)
Unità di controllo e display MSE - Grande display LCD ad alto contrasto con tasti disposti in modo chiaro per l’attivazione precisa delle funzioni
- Guida ai menu di facile comprensione con messaggi brevi
- Con USB integrata di serie e interfacce di comunicazione USB e RSC a 25 pin integrate232
- Perfetta per pesature di massima precisione, con requisiti di applicazione/comunicazione meno complessi
- Applicazioni incluse: pesatura di base, pesatura in percentuale, calcolo della media (pesatura di animali), conversione unità di massa, conteggio, formulazione netta/totale, determinazione della densità (solo metodo a spinta idrostatica), totalizzazione, calcoli
Especificaciones
Pulsanti | |
RS232 a 25 pin, RS232 a 9 pin, Bluetooth, porta PS | |
Adattatore CA, parapolvere, manuale | |
Semiautomatico | |
Square | |
Bilancia di precisione | |
20.6 cm | |
100/240 V | |
1 A |
ISO, FDA/USP, GxP | |
LCD | |
IP 54 | |
Metallo pressofuso, acciaio inox | |
Da 5 a 40 °C | |
2 anni | |
20.6 cm | |
7 W | |
50/60 Hz |