Learn More
Sartorius Cubis™ Essential Precision Balances
The right choice for users without complex operations who primarily want to perform ultra-precise weighing
Marca:  Sartorius MSE8201S-ED15
Dettagli aggiuntivi : Peso : 8.00000kg
Codice prodotto. 15394288
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Caratteristiche
  • Grande display Cubis MSE a cristalli liquidi ad alto contrasto
  • Guida ai menu intuitiva con istruzioni passo-passo concise
  • Tasti strutturati in modo semplice per una precisa attivazione delle funzioni
  • Supporto software per il livellamento rapido
  • Tecnologia con sistema di pesatura robusto e monolitico per risultati di misurazione affidabili
  • Facile calibrazione con isoCAL (funzione di regolazione / calibrazione automatica interna)
  • Ampi piatti di pesata rettangolari
  • Interfacce dati: USB e RS232C; 3 porte opzionali disponibili come accessorio (Bluetooth, PS/2, RS232C)
  • Scelta tra 13 bilance da laboratorio Cubis premium preconfigurate, incluse bilance semimicro, analitiche, di precisione e a elevata capacità
Protezioni anticorrente
  • I modelli semimicro e analitico (14-559-000,001 , 002)  includono protezioni anticorrente con elevata stabilità meccanica e agevoli e silenziose porte scorrevoli. 
  • Assenza di telaio per un facile accesso al piatto di pesata.
  • Protezione dalle influenze elettrostatiche mediante un rivestimento conduttivo
Applicazioni
Conversione delle unità, funzione di calibrazione/regolazione automatica isoCAL, determinazione della densità (solo metodo a spinta idrostatica), calcoli, media, formulazione netto/totale, pesatura in percentuale, conteggio,
totalizzazione
Specifica
Specifica
8.2 kg
≤100 mg
Quadrato
≤1 sec.
206 mm
100 mg
MSE8201S-ED15
≤50 mg
Precision Balance
206 mm