Learn More
Sartorius Bilance analitiche Entris™ 90 mm
Codice prodotto. 15243913 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
60 g
120 g
220 g
Modello:
124i-1S
224i-1S
ENTRIS124-1S
ENTRIS224-1S
ENTRIS64-1S
Calibrazione:
Esterna
Internal
Interno
No Internal Calibration
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Modello Calibrazione unitSize
15243913 120 g ENTRIS124-1S No Internal Calibration Pezzo
15233913 220 g ENTRIS224-1S Esterna Pezzo
15253913 60 g ENTRIS64-1S Esterna Pezzo
15213903 120 g 124i-1S Internal Pezzo
15283893 220 g 224i-1S Interno Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15243913 Fornitore Sartorius N. del fornitore ENTRIS1241S
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Velocità dei risultati ideale per carichi di lavoro impegnativi e applicazioni ripetitive. Le bilance analitiche Sartorius Entris™ da 90 mm si basano su una nuova concezione operativa: facile configurazione delle singole impostazioni guidate da brevi messaggi di testo basati su menu e navigazione semplificata tramite tasti cursore.
  • Display ad alto contrasto con retroilluminazione bianca e cifre da 15 mm; straordinaria facilità di lettura con qualsiasi condizione di luminosità ambientale
  • Possibilità di scelta tra 5 lingue
  • Solo calibrazione esterna
  • Porta per interfaccia bidirezionale
  • RS-232C; cavo Sartorius opzionale per connettere la bilancia a una porta USB
  • Massima facilità di utilizzo
  • A tutti i tasti corrispondono azioni
  • Chiara definizione del pannello di controllo
  • Cella di pesatura monolitica con elevata stabilità termica e tempi di risposta molto veloci
  • Velocità di risposta e stabilità del display
  • Interfaccia utente basata sulla lingua
  • Possibilità di commutazione tra 5 unità
Applicazioni
Pesatura percentuale, commutazione tra unità, pesatura di animali, totale netto, calcolo, determinazione della densità e conteggio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione No Internal Calibration
Capacità 120 g
Leggibilità 0.1 mg
Linearità 0.2 mg
Modello ENTRIS124-1S
Ripetibilità 0.1 mg
Tempo di stabilizzazione 2.5 sec.
Tipo Bilancia analitica
Dimensioni (P x L x A) 330 x 230 x 330 mm
Dimensioni interne (L x P x A) 176 x 173 x 240 mm
Diametro (sistema metrico) esterno vasca 90 mm