Learn More
Sartorius Bilance di precisione Entris™
Codice prodotto. 15263913 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
150 g
320 g
420 g
620 g
Modello:
ENTRIS153-1S
ENTRIS153i-1S
ENTRIS323-1S
ENTRIS323i-1S
ENTRIS423-1S
ENTRIS423i-1S
ENTRIS623-1S
ENTRIS623i-1S
Tempo di stabilizzazione:
1.0 s
1.0 sec.
1.1 sec.
1.3 s
1.3 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Modello Tempo di stabilizzazione unitSize
15263913 620 g ENTRIS623-1S 1.0 s Pezzo
15283913 150 g ENTRIS153-1S 1.3 s Pezzo
15273913 420 g ENTRIS423-1S 1.0 s Pezzo
15293913 320 g ENTRIS323-1S 1.1 sec. Pezzo
15253903 320 g ENTRIS323i-1S 1.1 sec. Pezzo
15223903 420 g ENTRIS423i-1S 1.0 sec. Pezzo
15233903 150 g ENTRIS153i-1S 1.3 sec. Pezzo
15203903 620 g ENTRIS623i-1S 1.0 sec. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15263913 Fornitore Sartorius N. del fornitore ENTRIS6231S
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Delivers effective and reliable weighing results in daily work. Sartorius Entris™ Precision Balances provide easy and clearly structured user interface, logical key assignment and excellent readability for error-free operation.
  • Display ad alto contrasto con retroilluminazione bianca e cifre da 15 mm; straordinaria facilità di lettura con qualsiasi condizione luminosa ambientale
  • Nuova concezione operativa: agevole configurazione delle singole impostazioni con istruzioni passo-passo concise e basate su menu (scelta tra 5 lingue) e navigazione semplificata con i tasti freccia
  • Disponibile con calibrazione interna o esterna 
  • Porta di interfaccia bidirezionale RS-232C; cavo opzionale Sartorius per la connessione della bilancia a una porta USB
  • Massima facilità di utilizzo
  • A tutti i tasti corrispondono azioni
  • Pannello di controllo ben definito
  • Cella di pesatura monolitica con elevata stabilità termica e tempi di risposta molto veloci
  • Velocità di risposta e stabilità del display
  • Interfaccia utente basata sulla lingua
  • Commutazione tra 5 unità
Applicazioni
Pesata percentuale, conversione tra unità, pesatura di animali, calcolo totale netto, determinazione della densità e conteggio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Esterna
Capacità 620 g
Leggibilità 1 mg
Linearità 2 mg
Modello ENTRIS623-1S
Ripetibilità 1 mg
Tempo di stabilizzazione 1.0 s
Dimensioni (P x L x A) 230 x 303 x 136 mm
Diametro (sistema metrico) esterno vasca 115 mm