Learn More
Sartorius Funnels for Combisart™
Reusable stainless steel Combisart™ Funnels for microbial enumeration and particle counting.
112.00€ - 475.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Combisart Funnel
Materiale Stainless Steel
Quantità 1 Ea.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Tipo Volume (sistema metrico) Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Volume (sistema metrico) Include Prezzo Quantità e disponibilità  
10243541
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
6981063
Funnel Lid 100 mL Small Central Air Port
112.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10446741
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
6981002
Funnel 500 mL Locking Clamp
475.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Specially designed for use in microbiological quality assurance, these three filter holders differ only in their capacity
  • The reusable funnels feature a special locking clamp that simplifies the positioning and removal of the membrane filter, ensuring secure lock-down
  • For traceability, each filter funnel has an individual serial number
Specifica
Specifica
Combisart Funnel
Stainless Steel
1 Ea.