Learn More
Sartorius Prefiltri in fibra di vetro (GF)
Codice prodotto. 10409131 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
4.7 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
10409131 4.7 cm pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10409131 Fornitore Sartorius N. del fornitore 1344047Q
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per l'uso in analisi gravimetriche e come filtri spessi per filtrazioni sterili. Prefiltri in fibra di vetro (GF) Sartorius, privi di legante, in microfibra di vetro borosilicato, che combinano portate rapide ed elevata capacità di carico. Ideali per soluzioni relativamente pulite poiché trattengono particelle fini.
I filtri e prefiltri in microfibra di vetro privi di legante sono consigliati per analisi analitiche e gravimetriche. Questi filtri coniugano portate elevate, elevata capacità di carico e la ritenzione di particelle molto fini.
  • Disco per filtrazione fine senza legante per la prefiltrazione di soluzioni relativamente pulite, quali i terreni di coltura tissutale
    • Posizionato direttamente sul filtro a membrana in un supporto di pari diametro
    • L'uso di un disco con diametro maggiore comporterà infiltrazioni sotto l'anello di tenuta e conseguenti perdite
    • Potrebbe essere necessario una filtrazione seriale per liquidi difficili da filtrare, come il siero
  • Biologicamente inerte, resistente alla maggior parte delle sostanze chimiche e stabile alle temperature fino a 500 °C
  • Altre caratteristiche del filtro:
    • Peso: 99.2 g/m2
    • Velocità di filtrazione: 120 ml/min.
    • Soddisfa i requisiti dello standard EN 872:2005 (perdita di peso)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile
Colore Bianco
Tipo di filtro Net Filter
Formato Setto filtrante
Da utilizzare con (apparecchiatura) Filtration Systems
Materiale Vetro in microfibra borosilicato
Particle Retention 0.7 μm
Volume del campione 120 mL
Sterilità Non-sterile
Portata Da 4.1 a 44 sec.
Da utilizzare con (applicazione) Prefiltrazione di soluzioni pulite quali terreni di coltura di tessuti
Grado 13440
Idrofobicità Hydrophilic
Temperatura (sistema imperiale) max 932 °F
Temperatura (sistema metrico) max 500 °C
Spessore (sistema imperiale) 0.021 in.
Spessore (sistema metrico) 550μ m
Tipo Glass Microfiber Filter
Diametro (sistema imperiale) 1.8 in.
Diametro (sistema metrico) 4.7 cm