Learn More
Sartorius Glass Microfiber Filters
Binder free glass microfiber filters are suitable for analytical and gravimetric analyses. They are also used as prefilter.
19.00€ - 186.00€
Specifica
Colore (complessivo) White
Tipo Glass Microfiber Filter
Formato Filter Disc
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for critical analyses in which impurities can be washed out of the filter
Materiale Borosilicate Glass
Visualizza altre specifiche
Prodotti 31
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Grado Particle Retention Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Grado Particle Retention Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11790436
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-1104-125
12.5 cm MGD 2.7 μm 0.05 cm
119.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11717415
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-1104-150
15 cm MGD 2.7 μm 0.05 cm
149.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11770436
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-1104-100
10 cm MGD 2.7 μm 0.05 cm
83.10€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11707415
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-1104-090
9 cm MGD 2.7 μm 0.05 cm
71.10€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11760436
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-1104-070
7 cm MGD 2.7 μm 0.05 cm
46.80€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11797405
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-1104-047
4.7 cm MGD 2.7 μm 0.05 cm
27.70€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11750436
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-1104-050
5 cm MGD 2.7 μm 0.05 cm
29.40€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10008844
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-1104-013
1.3 cm MGD 2.7 μm 0.05 cm
32.90€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10357741
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-1104-025
2.5 cm MGD 2.7 μm 0.05 cm
19.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15972860
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-1102-240
24 cm MGB 1 μm 0.07 cm
170.00€
pezzi 25
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11700436
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-1102-150
15 cm MGB 1 μm 0.07 cm
186.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10602602
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-1102-090
9 cm MGB 1 μm 0.07 cm
84.60€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11780426
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-1102-110
11 cm MGB 1 μm 0.07 cm
111.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11750426
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-1102-070
7 cm MGB 1 μm 0.07 cm
65.60€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11740426
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-1102-055
5.5 cm MGB 1 μm 0.07 cm
48.30€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11730426
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-1102-050
5 cm MGB 1 μm 0.07 cm
43.30€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11720426
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-1102-047
4.7 cm MGB 1 μm 0.07 cm
43.30€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11780416
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-1101-240
24 cm MGA 1.6 μm 0.02 cm
142.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10573262
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-1102-025
2.5 cm MGB 1 μm 0.07 cm
22.80€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15962860
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-1102-024
2.4 cm MGB 1 μm 0.07 cm
22.40€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11790416
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-1102-021
2.1 cm MGB 1 μm 0.07 cm
22.40€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10203481
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-1101-110
11 cm MGA 1.6 μm 0.02 cm
106.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11795296
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-1101-100
10 cm MGA 1.6 μm 0.02 cm
90.10€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10260102
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-1101-080
8 cm MGA 1.6 μm 0.02 cm
78.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10089620
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-1101-090
9 cm MGA 1.6 μm 0.02 cm
78.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10223381
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-1101-055
5.5 cm MGA 1.6 μm 0.02 cm
45.10€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10692592
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-1101-070
7 cm MGA 1.6 μm 0.02 cm
60.80€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10769412
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-1101-050
5 cm MGA 1.6 μm 0.02 cm
45.10€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10707081
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-1101-047
4.7 cm MGA 1.6 μm 0.02 cm
50.30€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11735296
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-1101-037
3.7 cm MGA 1.6 μm 0.02 cm
33.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10527631
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-1101-025
2.5 cm MGA 1.6 μm 0.02 cm
32.90€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Binder free glass microfibre filters are made of 100 % borosilicate, are highly pure and extremely white. They continue to perform over long periods unlike cellulose filters whose rate of filtration drops off rapidly as the particulate load increases. They are ideal for critical analyses in which impurities can be washed out of the filter. Moreover, binder free glass microfibre filters are temperature resistant up to 500 or 550°C (grade MG 550-HA ).
They are available in different formats as in rolls, discs and sheets.
Specifica
Specifica
White
Filter Disc
Borosilicate Glass
500°C or 550°C
Glass Microfiber Filter
Ideal for critical analyses in which impurities can be washed out of the filter
High