Learn More
Sartorius Glass Vacuum Filter Holder
Codice prodotto. 10150921 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) membrana:
1.5 cm
4.7 o 5 cm
Volume (sistema metrico):
0.25 ml
250 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) membrana Volume (sistema metrico) unitSize
10150921 4.7 o 5 cm 0.25 ml Pezzo
10718781 1.5 cm 250 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10150921 Fornitore Sartorius N. del fornitore 16316
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Assembled on vacuum flasks or on manifolds
  • PTFE-coated screen filter
  • Connector Inlet/Outlet: 15mm outside diameter
  • Filtration area: 12.5cm²
  • Area of application: Analytical sample preparation, sterile filtration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso Reusable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vacuum Filter Holder, Manifold System
Materiale Vetro
Sterilità Sterile
Area di filtraggio 12.5 cm2
Quantità Confezioni singole
Tipo Filtro Millex™ Samplicity™
Volume (sistema metrico) 0.25 ml
Diametro (sistema metrico) membrana 4.7 o 5 cm