Learn More
Sartorius Filtri a membrana quadrettati in nitrato di cellulosa sterili: 0.2 μm
Codice prodotto. 11770856 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
47 mm
50 mm
Quantità:
100/conf.
1000/Pk.
1000/conf.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Quantità unitSize
11770856 50 mm 1000/conf. pezzi 1000
11768682 50 mm 100/conf. pezzi 100
10159420 47 mm 100/conf. pezzi 100
10170493 47 mm 1000/Pk. pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11770856 Fornitore Sartorius N. del fornitore 1140750ACR
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Garantiscono il controllo della qualità nella filtrazione microbiologica di routine. I filtri a membrana in nitrato di cellulosa sterile a griglia Sartorius, con membrane da 0.2 μm, sono confezionati singolarmente e presentano griglie nere per conta delle colonie, test delle particelle e microscopia. Dimensione dei pori di 0.2 μm con omologazione BCT. Scelta tra due diametri e quantità di confezionamento.
Ensure quality control in routine microbiological filtering. Sartorius Gridded Sterile Cellulose Nitrate Membrane Filters, 0.2μm are single-packed membranes with black grids for colony counting, particle testing and microscopy. The 0.2μm pore size is BCT validated. Choose from two diameters and packaging quantities.
Sterile, individually packaged filters for strict quality control
  • Pre-sterilized via gamma irradiation at 25kGray
  • Ready-to-use to save preparatory time
  • Avoids contamination of remaining filters in opened packs
  • Filter identification and lot number are printed on each individual envelope
  • Manufactured in accordance with ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 and EN 12780
  • Each membrane is checked to ensure:
    • It is not damaged in any way
    • It is positioned correctly with no slippage under the edge seal
    • It is free of particles
    • Each envelope has readable lettering
High-quality Cellulose Nitrate membranes
  • Defined particle retention and outstanding, reliable recovery rates for microorganisms
  • Cellulose nitrate filters (mixed cellulose ester) combine high flow rates with optimal colony growth
  • Black grid divides the filtration area in 130 squares and provides stark color contrast
    • Enables easy and reliable counting and identification of colonies and particles
    • Does not influence the growth of bacteria and micro-colonies
  • 0.2μm filters are the standard for sterile filtration and are validated by the Bacteria Challenge Test (BCT)
  • Available in 47 and 50mm (1.9 and 2.0 in,) diameters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Bianco
Monouso Single-use
Tipo di filtro Membrane Filter
Formato Disc
Materiale Nitrato di cellulosa
Materiale (membrana) Cellulose Nitrate
Dimensione del poro 0.2 μm
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Per la conta delle colonie; test di sterilità; conta delle particelle; microscopia
Colore della griglia Nero
Idrofobicità Idrofilo
Quantità 1000/conf.
Tipo Membrane Filter
Diametro (sistema metrico) 50 mm