Learn More
Sartorius Puntali Optifit a bassa ritenzione
Per massimizzare il recupero del campione e la precisione di pipettaggio. I puntali Optifit a bassa ritenzione Sartorius sono dotati di superficie duratura e idrorepellente e sono compatibili con le pipette Sartorius per una tenuta perfetta e un uso ergonomico. Sono disponibili diversi formati di puntali codificati a colori in vassoi singoli o in torri di ricarica salvaspazio.
61.48€ - 91.32€
Specifica
Filtrato | Non-Filtered |
---|---|
Sterilità | Non sterile |
Autoclavabile | Sì |
Stile punta | Optifit a bassa ritenzione |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pipette Biohit™ e della maggior parte di altri produttori, Universal Fit pipetters |
Codice del prodotto | Marca | Codice colore | Volume (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Codice colore | Volume (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15260034
|
Sartorius
LH-L790010 |
Grigio | 0.1 - 10 μl | 3.15 cm | Rack |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
16313136
|
Sartorius
LH-L790012 |
Gray | 0.1 to 10 μL | 3.15cm | Refill |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15280034
|
Sartorius
LH-L790200 |
Giallo | Da 0.5 a 200 μl | 5.1 cm | Rack |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15290034
|
Sartorius
LH-L790202 |
Giallo | Da 0.5 a 200 μl | 5.1 cm | Refill |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15200044
|
Sartorius
LH-L790350 |
Arancione | Da 5 a 350 μl | 5.4cm | Rack |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15220044
|
Sartorius
LH-L791000 |
Blu | 10 - 1000 μl | 7.15 cm | Rack |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15210044
|
Sartorius
LH-L790352 |
Arancione | Da 5 a 350 μl | 5.4cm | Refill |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15230044
|
Sartorius
LH-L791200 |
Viola | Da 50 a 1200 μl | 7.15 cm | Rack |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Puntali a bassa ritenzione per il massimo recupero del campione- Superficie estremamente uniforme, repellente ai liquidi e idrofobica, ottimizza il flusso dei liquidi
- I liquidi scorrono facilmente sulla superficie resistente alle sostanze chimiche lasciando un basso livello di residui
- Ideali per fluidi con bassa tensione superficiale, ad esempio liquidi viscosi contenenti detergenti
- Utili nella PCR/PCR in tempo reale, clonazione, SDS-PAGE e altri metodi di analisi degli acidi nucleici o delle proteine
- Perfetto alloggiamento del puntale e tenuta ermetica per la massima accuratezza
- Inserimento/espulsione del puntale ergonomici e a basso sforzo con pipette Sartorius con meccanismo Optiload
- Compatibili con le pipette Picus, eLINE™, mLINE™ e Proline™ Plus e la maggior parte degli altri marchi
- Vassoi e puntali con codifica a colori per un facile abbinamento alle pipette Sartorius compatibili
- Vassoi certificati esenti da DNasi, RNasi ed endotossine; tutti i puntali sono conformi agli standard ISO 9001 e ISO 13485
- Facile identificazione dei puntali con etichettatura chiara che include informazioni sulla tracciabilità
- In polipropilene vergine, riciclabili al 100% o inceneribili come rifiuti con recupero energetico
- Puntali non sterili, senza filtri, autoclavabili a 121 °C per 20 minuti
Specifica
Non-Filtered | |
Sì | |
Pipette Biohit™ e della maggior parte di altri produttori, Universal Fit pipetters |
Non sterile | |
Optifit a bassa ritenzione | |
Polipropilene |